Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogénoglutarate de methyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Methoxy-5-oxopentanoic acid

G0258-25G
TCIAG0258-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAG0258-25G
Hydrogénoglutarate de methyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Hydrogénoglutarate de methyle


Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,1412 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00004409
Numéro CAS: 1501-27-5
EINECS: 216-116-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43d8e9dffe77dd6e0e04f27c200e4f201ee2d822&vid=43d8e9dffe77dd6e0e04f27c200e4f201ee2d822&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité