Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glutarimide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

G0269-5G
TCIAG0269-5GEA 106 EUR InStock
TCIAG0269-5G
Glutarimide ≥98.0% (sur base azote total)
Glutarimide


Formule: C₅H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00006670
Numéro CAS: 1121-89-7
EINECS: 214-340-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5238deb5fbd7021d1e6319e03abdfd19590f6d5&vid=f5238deb5fbd7021d1e6319e03abdfd19590f6d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité