Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipotassium glycyrrhizinate hydrate ≥75.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycyrrhizic Acid Dipotassium Salt, Glycyrrhizin Dipotassium Salt

G0270-25G
TCIAG0270-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAG0270-25G
Dipotassium glycyrrhizinate hydrate ≥75.0% (par HPLC)
Dipotassium glycyrrhizinate hydrate


Formule: C₄₂H₆₂O₁₆
MW: 899,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094742
Numéro CAS: 68797-35-3
EINECS: 272-296-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +53.0 deg (C=1.5, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 2.0 to 10.0 %
Potassium 9.2 to 9.9 % (calcd.on anh.substance)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité