Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monoethyl glutarate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Ethoxy-5-oxopentanoic acid, Glutaric Acid Monoethyl Ester

G0271-25G
TCIAG0271-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAG0271-25G
Monoethyl glutarate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Monoethyl glutarate


Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00014379
Numéro CAS: 1070-62-8
EINECS: 213-977-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité