Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Gluconate de zinc hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Gluconic acid Zzinc(II) salt hydrate, Zinc(II) gluconate hydrate, Zinc gluconate hydrate

G0277-500G
TCIAG0277-500GEA 69.3 EUR InStock
TCIAG0277-500G
D-Gluconate de zinc hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Gluconate de zinc hydraté


Formule: C₁₂H₂₂O₁₄Zn·xH₂O
MW: 455,69 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD04037230
Numéro CAS: 4468-02-4
EINECS: 224-736-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab7987aa349cc83d61013f94b211bbd30a6bb7ed&vid=af694336e2eef7ffc895de6b36e4d923e08f1251&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +11.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 11.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité