Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycerol-1,2-carbonate ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

G0279-25G
TCIAG0279-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAG0279-25G
Glycerol-1,2-carbonate ≥90.0% (par GC)
Glycerol-1,2-carbonate


Formule: C₄H₆O₄
MW: 118,09 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 212°C
Numéro MDL: MFCD00085561
Numéro CAS: 931-40-8
EINECS: 213-235-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité