Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycérol ≥99.0% (par GC) pour l'électrophorèse

Fournisseur: TCI
Attention

G0316-1G
TCIAG0316-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAG0316-1G
Glycérol ≥99.0% (par GC) pour l'électrophorèse
Glycérol


Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 290°C
Point de fusion: 18.6 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 177°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 14,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.4700 to 1.4750
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité