Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gatifloxacin hydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid

G0325-1G
TCIAG0325-1GEA 383 EUR InStock
TCIAG0325-1G
Gatifloxacin hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Gatifloxacin hydrate


Formule: C₁₉H₂₂FN₃O₄·xH₂O
MW: 375,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 614751-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Water 4.5 to 9.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité