Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Glycolylneuraminic acid ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

G0336-10MG
TCIAG0336-10MGEA 256 EUR InStock
TCIAG0336-10MG
N-Glycolylneuraminic acid ≥98.0% (par HPLC)
N-Glycolylneuraminic acid


Formule: C₁₁H₁₉NO₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057551
Numéro CAS: 1113-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité