Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GlcNAc β(1-2)man-α-ethylazide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

G0337-100MG
TCIAG0337-100MGEA 862 EUR InStock
TCIAG0337-100MG
GlcNAc β(1-2)man-α-ethylazide ≥98.0% (par HPLC)
GlcNAc β(1-2)man-α-ethylazide


Formule: C₁₆H₂₈N₄O₁₁
MW: 452,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1858224-15-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité