Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Galβ(1-3)GalNAc-ɑ-Thr ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: O-[2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-ɑ-D-galactopyranosyl]-L-threonine

G0340-5MG
TCIAG0340-5MGEA 451 EUR InStock
TCIAG0340-5MG
Galβ(1-3)GalNAc-ɑ-Thr ≥97.0% (par HPLC)
Gal beta(1-3)GalNAc-alpha-Thr


Formule: C₁₈H₃₂N₂O₁₃
MW: 484,46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683396
Numéro CAS: 60280-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +83.0 to +87.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité