Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GlcNAc-β-(1-3)[GlcNAc-β-(1-6)]GalNAc-ɑ-Thr ≥94.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

G0342-2MG
TCIAG0342-2MGEA 806 EUR InStock
TCIAG0342-2MG
GlcNAc-β-(1-3)[GlcNAc-β-(1-6)]GalNAc-ɑ-Thr ≥94.0% (par HPLC)
GlcNAc-beta-(1-3)[GlcNAc-beta-(1-6)]GalNAc-alpha-Thr


Formule: C₂₈H₄₈N₄O₁₈
MW: 728,70 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1304646-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +34.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité