Galβ(1-3)GalNAc-β-pNP ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-β-D-galactopyranoside
G0344-5MG
TCIAG0344-5MGEA 239 EUR InStock
TCIAG0344-5MG
Galβ(1-3)GalNAc-β-pNP ≥98.0% (par HPLC)
Gal beta(1-3)GalNAc-beta-pNP
Formule: C₂₀H₂₈N₂O₁₃
MW: 504,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 59837-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité