Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gal β(1-3)[Neu5Ac α(2-6)]GalNAc-β-pNP

Fournisseur: TCI

G0345-5MG
TCIAG0345-5MGEA 678 EUR InStock
TCIAG0345-5MG
Gal β(1-3)[Neu5Ac α(2-6)]GalNAc-β-pNP
Gal beta(1-3)[Neu5Ac alpha(2-6)]GalNAc-beta-pNP


Formule: C₃₁H₄₅N₃O₂₁
MW: 795,70 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1984814-42-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité