Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gal β(1-4)[Neu5Ac α(2-6)]GlcNAc-β-pNP ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

G0353-2MG
TCIAG0353-2MGEA 345 EUR InStock
TCIAG0353-2MG
Gal β(1-4)[Neu5Ac α(2-6)]GlcNAc-β-pNP ≥90.0% (par HPLC)
Gal beta(1-4)[Neu5Ac alpha(2-6)]GlcNAc-beta-pNP


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d1209fa22db7a77d1a09c57b3ecbc73b4695f99&vid=f90eec15d31c480cf1a0326b92766ce6bbc28824&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité