Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gal β(1-3)GalNAc β(1-3)Gal α(1-4)Gal β(1-4)Glc-β-pNP ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

G0355-5MG
TCIAG0355-5MGEA 1750 EUR InStock
TCIAG0355-5MG
Gal β(1-3)GalNAc β(1-3)Gal α(1-4)Gal β(1-4)Glc-β-pNP ≥95.0% (par HPLC)
Gal beta(1-3)GalNAc beta(1-3)Gal alpha(1-4)Gal beta(1-4)Glc-beta-pNP


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fc8a944318fb3eab3fd4197d2550c367b5bf247&vid=efe03e3bb46f56a5d4c8e5f2583cb297a91f001e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité