Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GalNAcβ(1-4)GlcNAc-β-pNP ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

G0356-2MG
TCIAG0356-2MGEA 604 EUR InStock
TCIAG0356-2MG
GalNAcβ(1-4)GlcNAc-β-pNP ≥98.0% (par HPLC)
GalNAc beta(1-4)GlcNAc-beta-pNP


Formule: C₂₂H₃₁N₃O₁₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 872578-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité