Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gliclazide ≥98.5% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

G0381-5G
TCIAG0381-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAG0381-5G
Gliclazide ≥98.5% (par HPLC, analyse par titration)
Gliclazide


Formule: C₁₅H₂₁N₃O₃S
Numéro MDL: MFCD00409893
Numéro CAS: 21187-98-4
EINECS: 244-260-5
Merck Index: 14,04439
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.5 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.5 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité