Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycerol formal (=1,3-dioxan-5-ol) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Hydroxy-1,3-dioxane, 1,3-Dioxan-5-ol

G0391-500MG
TCIAG0391-500MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAG0391-500MG
Glycerol formal (=1,3-dioxan-5-ol) ≥98.0% (par GC)
Glycerol formal (=1,3-dioxan-5-ol)


Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Densité: 1.23
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10039829
Numéro CAS: 4740-78-7
EINECS: 225-248-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.4520 to 1.4560

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité