Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gaboxadol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridin-3-ol Hydrochloride

G0405-25MG
TCIAG0405-25MGEA 143 EUR InStock
TCIAG0405-25MG
Gaboxadol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Gaboxadol hydrochloride


Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 176,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055180
Numéro CAS: 85118-33-8
EINECS: 285-687-7
Merck Index: 14,04321
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1123772eadccbbc2904334db8164e3d98b67569a&vid=1123772eadccbbc2904334db8164e3d98b67569a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.40 to 16.30 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité