Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-α-(2-Oxiranyl)anisole ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-Glycidyl Phenyl ether, (R)-2-(Phenoxymethyl)oxirane, (R)-1,2-Epoxy-3-phenoxypropane

G0409-1G
TCIAG0409-1GEA 160 EUR InStock
TCIAG0409-1G
(R)-α-(2-Oxiranyl)anisole ≥95.0% (par GC)
(R)-α-(2-Oxiranyl)anisole


Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1745 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659025
Numéro CAS: 71031-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb5eb2ced3f6a65e54c5e13c622e9893013d9ad&vid=5fb5eb2ced3f6a65e54c5e13c622e9893013d9ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité