Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-Glycidyl-4-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-Oxiran-2-ylmethyl 4-nitrobenzenesulphonate, 4-Nitrobenzenesulphonic Acid (S)-Glycidyl Ester

G0411-5G
TCIAG0411-5GEA 152 EUR InStock
TCIAG0411-5G
(S)-Glycidyl-4-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
(S)-Glycidyl-4-nitrobenzenesulphonate


Formule: C₉H₉NO₆S
MW: 259,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD08460170
Numéro CAS: 118712-60-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5088d4c403f076289789407ab917383425b6e905&vid=5088d4c403f076289789407ab917383425b6e905&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 86.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +34.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité