Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[6]-Gingerol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)decan-3-one, 1-(4ʹ-Hydroxy-3ʹ-methoxyphenyl)-5-hydroxy-3-decanone, 6-Gingerol, (S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, Gingerol

G0413-20MG
TCIAG0413-20MGEA 277 EUR InStock
TCIAG0413-20MG
[6]-Gingerol ≥98.0% (par HPLC)
[6]-Gingerol


Formule: C₁₇H₂₆O₄
MW: 294,4 g/mol
Point de fusion: 32°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210507
Numéro CAS: 23513-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f66758b13334ed3ad5e6105ead17a92437a89ced&vid=f66758b13334ed3ad5e6105ead17a92437a89ced&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité