Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gestrinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

G0436-100MG
TCIAG0436-100MGEA 118 EUR InStock
TCIAG0436-100MG
Gestrinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Gestrinone


Formule: C₂₁H₂₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865561
Numéro CAS: 16320-04-0
Merck Index: 14,04415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e94c57246a6bdea4af307c420d0ba55e8c9cf84&vid=5e94c57246a6bdea4af307c420d0ba55e8c9cf84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +83.0 to +86.0 deg (C=0.4, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité