Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Graphene oxide

Fournisseur: TCI

G0443-100MG
TCIAG0443-100MGEA 124 EUR InStock
TCIAG0443-100MG
Graphene oxide
Graphene oxide


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Elemental analysis (Oxygen) 45 to 55 % (In 50deg-C, after drying in a vacuum)
Graphite Residue max. 1 %
Potassium max. 1 %
Manganese max. 1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité