Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gabexate mesylate ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]benzoic acid ethyl ester Mesylate, Ethyl 4-((6-guanidinohexanoyl)oxy)benzoate methanesulphonate, Gabexate Methanesulphonate

G0464-1G
TCIAG0464-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAG0464-1G
Gabexate mesylate ≥97.0% (sur base azote total)
Gabexate mesylate


Formule: C₁₆H₂₃N₃O₄·CH₃SO₃H
MW: 417,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210299
Numéro CAS: 56974-61-9
Merck Index: 14,04320
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=183b210708bf4cef1b9d61c239eee550b408473f&vid=183b210708bf4cef1b9d61c239eee550b408473f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité