Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

G2-peptide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Gal beta(1-4)GlcNAc beta(1-2)Man alpha(1-3)[Gal beta(1-4)GlcNAc beta(1-2)Man alpha(1-6)]Man beta(1-4)GlcNAc beta(1-4)GlcNAc-peptide

G0466-5MG
TCIAG0466-5MGEA 256 EUR InStock
TCIAG0466-5MG
G2-peptide ≥95.0% (par HPLC)
G2-peptide


Formule: C₉₀H₁₅₅N₁₃O₅₄
MW: 2283,27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 361443-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité