Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

G2 Glycan ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Gal beta(1-4)GlcNAc beta(1-2)Man alpha(1-3)[Gal beta(1-4)GlcNAc beta(1-2)Man alpha(1-6)]Man beta(1-4)GlcNAc beta(1-4)GlcNAc-OH, G2GN2M3GN2-OH

G0487-1MG
TCIAG0487-1MGEA 543 EUR InStock
TCIAG0487-1MG
G2 Glycan ≥95.0% (par HPLC)
G2 Glycan


Formule: C₆₂H₁₀₄N₄O₄₆
MW: 1641,50 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01310893
Numéro CAS: 71496-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité