Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycidyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

G0497-5G
TCIAG0497-5GEA 152 EUR InStock
TCIAG0497-5G
Glycidyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Glycidyl acrylate


Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005138
Numéro CAS: 106-90-1
EINECS: 203-440-3
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=defe8713e09a13e1d80d655d3114be86d5618c8a&vid=defe8713e09a13e1d80d655d3114be86d5618c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité