Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Galactosylceramide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

G0509-1MG
TCIAG0509-1MGEA 139 EUR InStock
TCIAG0509-1MG
α-Galactosylceramide ≥95.0% (par HPLC)
α-Galactosylceramide


Formule: C₅₀H₉₉NO₉
Point de fusion: 190°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00939559
Numéro CAS: 158021-47-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité