Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gemcitabine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one

G0544-1G
TCIAG0544-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAG0544-1G
Gemcitabine ≥98.0% (par HPLC)
Gemcitabine


Formule: C₉H₁₁F₂N₃O₄
MW: 263,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869720
Numéro CAS: 95058-81-4
Merck Index: 14,04386
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 217.0 to 222.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 70.0 to 78.0 deg (C=1,MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité