Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SGN ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Disialo-Asn, Neu5Ac alpha(2-6)Gal beta(1-4)GlcNAc beta(1-2)Man alpha(1-3)[Neu5Ac alpha(2-6)Gal beta(1-4)GlcNAc beta(1-2)Man alpha(1-6)]Man beta(1-4)GlcNAc beta(1-4)GlcNAc-beta-Asn

G0560-1MG
TCIAG0560-1MGEA 147 EUR InStock
TCIAG0560-1MG
SGN ≥95.0% (par HPLC)
SGN


Formule: C₈₈H₁₄₄N₈O₆₄
MW: 2338,11 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 68141-38-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité