Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Harmine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

H0001-1G
TCIAH0001-1GEA 131 EUR InStock
TCIAH0001-1G
Harmine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Harmine


Formule: C₁₃H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00004958
Numéro CAS: 442-51-3
EINECS: 207-131-4
Merck Index: 14,04616
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité