Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Heptadien-6-one ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Acetyl-2,4-pentadiene

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

H0022-5G
TCIAH0022-5GEA 321 EUR InStock
TCIAH0022-5G
2,4-Heptadien-6-one ≥95.0% (par GC) stabilisé
2,4-Heptadien-6-one


Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00059238
Numéro CAS: 3916-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité