Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Heptane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger

H0027-100ML
TCIAH0027-100MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAH0027-100ML
n-Heptane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
n-Heptane


Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: -91°C
Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -2°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2458cf2531f857d1972bdd582e0997b084a3558b&vid=f1789de25208039297558fbdc891548c95cb0771&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Density (20deg.C) 0.6820 to 0.6860 g/mL
Absorbance (210nm) max. 0.350
Absorbance (220nm) max. 0.150

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité