Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Enantate de méthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate

H0032-25ML
TCIAH0032-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAH0032-25ML
Enantate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Enantate de méthyle


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00009537
Numéro CAS: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41cbc9e7e5f5340238777d3c96f8edabf604e785&vid=41cbc9e7e5f5340238777d3c96f8edabf604e785&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité