Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Heptanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0038-25ML
TCIAH0038-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0038-25ML
3-Heptanone ≥98.0% (par GC)
3-Heptanone


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009483
Numéro CAS: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53eec645d68918a8e25fc85c1cf501b8b3febc42&vid=53eec645d68918a8e25fc85c1cf501b8b3febc42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité