Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorendic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexachloro-endo-methylenetetrahydrophthalic Acid, Het Acid, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Acid

H0054-25G
TCIAH0054-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAH0054-25G
Chlorendic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorendic acid


Formule: C₉H₄Cl₆O₄
MW: 388,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167589
Numéro CAS: 115-28-6
EINECS: 204-078-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité