Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadecenylsuccinic anhydride ≥94.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0073-25G
TCIAH0073-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAH0073-25G
Hexadecenylsuccinic anhydride ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Hexadecenylsuccinic anhydride


Formule: C₂₀H₃₄O₃
MW: 322,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014544
Numéro CAS: 32072-96-1
EINECS: 250-911-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité