Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trans-3-hexénoïque ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H0077-25G
TCIAH0077-25GEA 55 EUR InStock
TCIAH0077-25G
Acide trans-3-hexénoïque ≥95.0% (par GC)
Acide trans-3-hexénoïque


Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: 14 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00002786
Numéro CAS: 1577-18-0
EINECS: 216-417-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18d55e04cf3cc4f24657c94bd361e3fa9b4e7c29&vid=18d55e04cf3cc4f24657c94bd361e3fa9b4e7c29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité