Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadecylsuccinic anhydride ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H0079-25G
TCIAH0079-25GEA 118 EUR InStock
TCIAH0079-25G
Hexadecylsuccinic anhydride ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Hexadecylsuccinic anhydride


Formule: C₂₀H₃₆O₃
MW: 324,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014550
Numéro CAS: 4200-91-3
EINECS: 224-101-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité