Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexanoate d'isopentyle ≥97.0% (par GC) (contains 2-Methylbutyl Hexanoate)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Isopentyl hexanoate, Isoamyl caproate, Isoamyl hexanoate, Hexanoic acid Isopentyl ester, Hexanoic acid isoamyl ester, Isopentyl caproate, Caproic acid isoamyl ester, Caproic acid isopentyl ester, 3-Methylbutyl hexanoate, Hexanoic acid isopentyl ester

H0109-25ML
TCIAH0109-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0109-25ML
Hexanoate d'isopentyle ≥97.0% (par GC) (contains 2-Methylbutyl Hexanoate)
Hexanoate d'isopentyle


Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Densité: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00027280
Numéro CAS: 2198-61-0
EINECS: 218-600-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c39f8945ecd6134652ab774cfa5a12a701856c00&vid=c39f8945ecd6134652ab774cfa5a12a701856c00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité