Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexanoate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexanoic acid Isobutyl ester

H0110-25ML
TCIAH0110-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0110-25ML
Hexanoate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Hexanoate d'isobutyle


Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Densité: 0,856 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00048870
Numéro CAS: 105-79-3
EINECS: 203-332-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e2106636723463d6c46815e598ae5d0ad0b2c66&vid=9e2106636723463d6c46815e598ae5d0ad0b2c66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité