Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tribromophényle hexanoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexanoic Acid 2,4,6-Tribromophenyl Ester

H0113-25G
TCIAH0113-25GEA 117 EUR InStock
TCIAH0113-25G
2,4,6-Tribromophényle hexanoate ≥97.0% (par GC)
2,4,6-Tribromophényle hexanoate


Formule: C₁₂H₁₃Br₃O₂
MW: 428,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059464
Numéro CAS: 16732-09-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité