Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexatriacontane

Fournisseur: TCI

H0120-10G
TCIAH0120-10GEA 328 EUR InStock
TCIAH0120-10G
n-Hexatriacontane
n-Hexatriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₄CH₃
Point d'ébullition: 331°C
Point de fusion: 75.5 °C
Densité: 0,7803 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009413
Numéro CAS: 630-06-8
EINECS: 211-127-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19beded862786e977a91bfaf79c5174c756ae0f2&vid=19beded862786e977a91bfaf79c5174c756ae0f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité