Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexylamine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-hexylaminehydrochloride, 1-Aminohexane Hydrochloride

H0135-25G
TCIAH0135-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAH0135-25G
Hexylamine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Hexylamine hydrochloride


Formule: C₆H₁₅N
MW: 137,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043792
Numéro CAS: 142-81-4
EINECS: 205-562-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité