Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Homocystine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-HoCystine-OH, rel-(2S,2'S)-4,4'-Disulphanediylbis(2-aminobutanoic acid)

H0160-25G
TCIAH0160-25GEA 126 EUR InStock
TCIAH0160-25G
DL-Homocystine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Homocystine


Formule: C₈H₁₆N₂O₄S₂
MW: 268,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069587
Numéro CAS: 870-93-9
EINECS: 212-803-5
Merck Index: 14,04735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité