Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hexyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Hexyloxy)benzaldehyde

H0166-25G
TCIAH0166-25GEA 109 EUR InStock
TCIAH0166-25G
4-Hexyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Hexyloxybenzaldéhyde


Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,28 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Densité: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016615
Numéro CAS: 5736-94-7
EINECS: 227-251-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4471205072e66270aecc0bf6ca564ba57db9ad41&vid=4471205072e66270aecc0bf6ca564ba57db9ad41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité