Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

H0181-5G
TCIAH0181-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAH0181-5G
2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione


Formule: C₁₈H₁₀O₆·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149242
Numéro CAS: 16289-95-5
EINECS: 225-823-4
Merck Index: 14,04775
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e93c90a7c7a59c2f7b6291452e6a613f9be1810&vid=2e93c90a7c7a59c2f7b6291452e6a613f9be1810&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Oxime Formation) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Drying loss 9.6 to 10.6 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité