Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroquinone monosulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hydroquinone Monosulphate Potassium Salt

H0187-10G
TCIAH0187-10GEA 332 EUR InStock
TCIAH0187-10G
Potassium hydroquinone monosulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium hydroquinone monosulphate


Formule: C₆H₆O₅S
MW: 228,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059841
Numéro CAS: 37067-27-9
EINECS: 253-332-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité